Learn More
Éster terc-butílico del ácido N-terc-Boc-L-aspártico, TRC
Código de producto. 30334320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30334320 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30334320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB62130025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-tert-Boc-L-aspartic Acid tert-Butyl Ester
CAS 34582-32-6
Fórmula molecular C13 H23 N O6
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H23NO6/c1-12(2,3)19-10(17)8(7-9(15)16)14-11(18)20-13(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,14,18)(H,15,16)/t8-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC Ácido (3S)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxobutanoico
Peso molecular (g/mol) 289.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.1525
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.