Learn More
Ácido N-Boc-L-aspártico 1-tert-butil éster, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458928 5 g 5 g
15448928 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62425.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34582-32-6 | C13H23NO6 | 289.328 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34582-32-6
Fórmula molecular C13H23NO6
Peso molecular (g/mol) 289.328
Número MDL MFCD00038272
Clave InChI RAUQRYTYJIYLTF-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo boc-asp-otbu, boc-l-aspartic acid 1-tert-butyl ester, s-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-tert-boc-l-aspartic acid tert-butyl ester, 3s-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonylamino-4-oxo-butanoic acid, 3s-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-l-asp-otbu, boc-asp-o-t-butyl, pubchem12140, boc-aspartic acid-otbu
PubChem CID 7010517
Nombre IUPAC Ácido (3S)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxobutanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CC(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-aspartic acid 1-tert-butyl ester
Color Blanco
Beilstein 4191701
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.32
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo