CAS RN 345-90-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4,4'-Difluorobenzhidril bromuro, TRC
CAS: 345-90-4 Fórmula molecular: C13H9BrF2 Peso molecular (g/mol): 283.11 Sinónimo: Bis(4-fluorophenyl)bromomethane,Bis(4-fluorophenyl)methyl Bromide,Bromobis(p-fluorophenyl)methane,alpha-Bromobis(p-fluorophenyl)methane,1,1'-(Bromomethylene)bis[4-fluorobenzene],1-[Bromo-(4-fluorophenyl)methyl]-4-fluorobenzene,4,4'-(Bromomethylene)bis(fluorobenzene); Nombre IUPAC: 1-[bromo-(4-fluorofenil)metilo]-4-fluorobenzeno SMILES: Fc1ccc(cc1)C(Br)c2ccc(F)cc2