CAS RN 345-29-9
IUPAC Nombre:
4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Sinónimos:
4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Peso molecular (g/mol):
156.11
Fórmula molecular:
C7H5FO3
InChi Key:
TTZOLDXHOCCNMF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1O
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido 4-fluorosalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 345-29-9 Fórmula molecular: C7H5FO3 Peso molecular (g/mol): 156.11 Número MDL: MFCD00153168 Clave InChI: TTZOLDXHOCCNMF-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 4-fluorosalicylic acid,4-fluorosalicyclic acid,2-hydroxy-4-fluorobenzoic acid,4-fluoro-2-hydroxy-benzoic acid,fluorohydroxybenzoicacid5,benzoic acid, 4-fluoro-2-hydroxy,4-fluorosalicylicacid,zlchem 109,pubchem3493 PubChem CID: 67661 Nombre IUPAC: ácido 4-fluoro-2-hidroxibenzoico SMILES: OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1O