Learn More
4-Fluorosalicylic acid, 96%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10034317 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10034317 1 g Glass Bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10034317 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429940010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorosalicylic acid
CAS 345-29-9
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 187.0°C to 189.0°C
Color De naranja a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C7H5FO3
Número MDL MFCD00153168
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-fluorosalicylic acid, 4-fluorosalicyclic acid, 2-hydroxy-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-hydroxy-benzoic acid, fluorohydroxybenzoicacid5, benzoic acid, 4-fluoro-2-hydroxy, 4-fluorosalicylicacid, zlchem 109, pubchem3493
Clave InChI TTZOLDXHOCCNMF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1O
Nombre IUPAC ácido 4-fluoro-2-hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 156.11
PubChem CID 67661
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.11
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorosalicylic Acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.