Learn More
Ácido 4-fluorosalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Fluorosalicylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 4-fluorosalicílico es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Los materiales incompatibles son agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorosalicylic acid |
| Punto de fusión | 186°C to 190°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 2209124 |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.11 |
| Porcentaje de pureza | 98% |