CAS RN 344322-55-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-cloro-2-metil-1-penteno, TRC
CAS: 344322-55-0 Fórmula molecular: C6H11Cl Peso molecular (g/mol): 118.6 Nombre IUPAC: 4-cloro-2-metilpent-1-ene SMILES: CC(Cl)CC(=C)C