Learn More
4-cloro-2-metil-1-penteno, TRC
Código de producto. 30366989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366989 50 mg -
30364074 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30366989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36402550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 344322-55-0
Fórmula molecular C6H11Cl
Peso molecular (g/mol) 118.6
Nombre IUPAC 4-cloro-2-metilpent-1-ene
SMILES CC(Cl)CC(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methyl-1-pentene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11Cl/c1-5(2)4-6(3)7/h6H,1,4H2,2-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0549