accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3NH3

CAS RN 34403-52-6

IUPAC Nombre: [4-(dimethylamino)phenyl]methanaminium
Sinónimos: [4-(dimethylamino)phenyl]methanaminium
Peso molecular (g/mol): 151.23
Fórmula molecular: C9H15N2
InChi Key: PDJZOFLRRJQYBF-UHFFFAOYSA-O
SMILES: CN(C)C1=CC=C(C[NH3+])C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados