Learn More
Diclorhidrato de 4-dimetilaminobencilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Dimethylaminobenzylamine Dihydrochloride |
| CAS | 34403-52-6 |
| Fórmula molecular | C9H16Cl2N2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 4-(Dimethylamino)benzenemethanamine Hydrochloride, N4,N4-Dimethyl-toluene-alpha,4-diamine Dihydrochloride, 4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylaniline Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N2.2ClH/c1-11(2)9-5-3-8(7-10)4-6-9;;/h3-6H,7,10H2,1-2H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CN(C)c1ccc(CN)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 223.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0691 |