accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(S)OH(S)CH3OH

CAS RN 34338-96-0

IUPAC Nombre: (2S,5S)-hexane-2,5-diol
Sinónimos: (2S,5S)-hexane-2,5-diol
Peso molecular (g/mol): 118.18
Fórmula molecular: C6H14O2
InChi Key: OHMBHFSEKCCCBW-WDSKDSINSA-N
SMILES: C[C@H](O)CC[C@H](C)O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados