Learn More
(2S,5S)-2,5-hexanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,5S)-(+)-Hexanediol |
| CAS | 34338-96-0 |
| Fórmula molecular | C6 H14 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](O)CC[C@H](C)O |
| Nombre IUPAC | (2S,5S)-hexano-2,5-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 118.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0994 |