accessibility menu, dialog, popup

UserName

IOI

CAS RN 34270-90-1

IUPAC Nombre: 1-iodo-2-(2-iodoethoxy)ethane
Sinónimos: 1-iodo-2-(2-iodoethoxy)ethane
Peso molecular (g/mol): 325.92
Fórmula molecular: C4H8I2O
InChi Key: XWYDQETVMJZUOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ICCOCCI
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados