Learn More
1,5-diyodo-3-oxopentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Diiodo-3-oxopentane |
| CAS | 34270-90-1 |
| Fórmula molecular | C4 H8 I2 O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8I2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2 |
| SMILES | ICCOCCI |
| Nombre IUPAC | 1-yodo-2-(2-yodoetoxi)etano |
| Peso molecular (g/mol) | 325.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.8665 |