accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CHOHNOCH3OH(E/Z)

CAS RN 34227-72-0

IUPAC Nombre: N-(1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl)tetradecanamide
Sinónimos: N-(1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl)tetradecanamide
Peso molecular (g/mol): 509.86
Fórmula molecular: C32H63NO3
InChi Key: ZKRPGPZHULJLKJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCC=CC(O)C(CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados