Learn More
Ceramida C14, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | C14 Ceramide |
| CAS | 34227-72-0 |
| Fórmula molecular | C32 H63 N O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H63NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-19-21-23-25-27-31(35)30(29-34)33-32(36)28-26-24-22-20-17-14-12-10-8-6-4-2/h25,27,30-31,34-35H,3-24,26,28-29H2,1-2H3,(H,33,36)/b27-25+/t30-,31+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | N-[(E,2S,3R)-1,3-dihidroxioctadec-4-en-2-il]tetradecanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 509.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 509.4808 |