accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 34202-69-2

IUPAC Nombre: hexafluoropropan-2-one trihydrate
Sinónimos: hexafluoroacetone trihydrate
Peso molecular (g/mol): 220.07
Fórmula molecular: C3H6F6O4
InChi Key: SNZAEUWCEHDROX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.O.O.FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)