Learn More
Trihidrato de hexafluoroacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Hexafluoroacetone trihydrate |
| Punto de fusión | 18°C to 21°C |
| Densidad | 1.579 |
| Punto de ebullición | 105°C to 106°C |
| Índice de refracción | 1.319 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2552 |
| Beilstein | 607236 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.07 (166.02 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 98% |