Learn More
Trihidrato de hexafluoroacetona, TRC
Código de producto. 30389722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389722 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30389722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2949132.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexafluoroacetone trihydrate
CAS 34202-69-2
Fórmula molecular C3 F6 O . 3 H2 O
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Hexafluoroacetone Trihydrate, 2-Propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, hydrate (1:3) (ACI), 2-Propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate (8CI, 9CI), Hexafluoroacetone trihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C3F6O.3H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;;;/h;3*1H2
SMILES O.O.O.FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ona; trihidrato
Peso molecular (g/mol) 220.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.017