accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOCH3OH3COH3CNCH3H3COHOOHO(E)

CAS RN 34140-59-5

IUPAC Nombre: (2E)-but-2-enedioic acid; 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
Sinónimos: fumaric acid; trimebutine
Peso molecular (g/mol): 503.55
Fórmula molecular: C26H33NO9
InChi Key: FSRLGULMGJGKGI-WLHGVMLRNA-N
SMILES: OC(=O)\C=C\C(O)=O.CCC(COC(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)(N(C)C)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados