Learn More
Sal maleada de trimebutina, TRC
Código de producto. 17978674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17978674 1 g 1 g
17937814 5 g 5 g
17968494 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17978674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7956051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34140-59-5
Fórmula molecular C22 H29 N O5 . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 503.54
Sinónimo Trimebutine Maleate, Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl ester, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI), Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, β-(dimethylamino)-β-ethylphenethyl ester maleate (1:1) (8CI), Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl ester, (Z)-2-butenedioate (1:1), Cerekinon, Debridat, Digerent, Dromostat, Foldox, Polibutin, Spabucol, TM 906, Trimedat
Nombre IUPAC (Z)-pero-2-ácido enedioico; [2-(dimetilamino)-2-fenilbutil] 3,4,5-trimetoxibenzoato
SMILES CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)C)c2ccccc2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimebutine Maleate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29NO5.C4H4O4/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5;5-3(6)1-2-4(7)8/h8-14H,7,15H2,1-6H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.2155
Porcentaje de pureza >95%