Learn More
Maleato de trimebutina, LoGiCal
Descripción
Maleato de trimebutina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimebutine Maleate |
| CAS | 34140-59-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Trimebutine Maleate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H29 N O5 . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Trimebutine Maleate, Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl ester, (2 Z)-2-butenedioate (1:1) (9 CI), Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl ester, (Z)-2-butenedioate (1:1), Cerekinon, Debridat, Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, beta-(dimethylamino)-beta-ethylphenethyl ester maleate (1:1) (8 CI), Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, beta-(dimethylamino)-beta-ethylphenethyl ester maleate (1:1) (8 CI), Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, beta-(dimethylamino)-beta-ethylphenethyl ester maleate (1:1) (8 CI), Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, beta-(dimethylamino)-beta-ethylphenethyl ester maleate (1:1) (8 CI), Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, beta-(dimethylamino)-beta-ethylphenethyl ester maleate (1:1) (8 CI), Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, beta-(dimethylamino)-beta-ethylphenethyl ester maleate (1:1) (8 CI), Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, beta-(dimethylamino)-beta-ethylphenethyl ester maleate (1:1) (8 CI), Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, beta-(dimethylamino)-beta-ethylphenethyl ester maleate (1:1) (8 CI), Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, beta-(dimethylamino)-beta-ethylphenethyl ester maleate (1:1) (8 CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C22H29NO5.C4H4O4/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5;5-3(6)1-2-4(7)8/h8-14 H,7,15H2,1-6H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)C)c2ccccc2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-but-2-enedioico; 3,4,5-trimetoxibenzoato de [2-(dimetilamino)-2-fenilbutilo] |
| Mostrar más |