CAS RN 34047-66-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Acetamido-2-desoxi-D-Ácido glucurónico, TRC
CAS: 34047-66-0 Fórmula molecular: C8 H13 N O7 Peso molecular (g/mol): 235.191 Sinónimo: 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-glucuronic Acid,2-Acetamido-2-deoxy-glucuronic Acid,D-2-Acetamido-2-deoxy-glucuronic Acid,N-Acetyl-D-glucosaminuronic Acid,NSC 256961 Nombre IUPAC: (2S,3S,4R,5R)-5-acetamido-3,4,6-trihidroxioxiano-2-carboxílico SMILES: CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O