Learn More
2-Acetamido-2-desoxi-D-Ácido glucurónico, TRC
Código de producto. 30179395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179395 25 mg 25 miligramos
30179184 50 mg 50 miligramos
30178967 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA15827025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34047-66-0
Fórmula molecular C8 H13 N O7
Peso molecular (g/mol) 235.191
Sinónimo 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-glucuronic Acid, 2-Acetamido-2-deoxy-glucuronic Acid, D-2-Acetamido-2-deoxy-glucuronic Acid, N-Acetyl-D-glucosaminuronic Acid, NSC 256961
Nombre IUPAC (2S,3S,4R,5R)-5-acetamido-3,4,6-trihidroxioxiano-2-carboxílico
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucuronic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO7/c1-2(10)9-3-4(11)5(12)6(7(13)14)16-8(3)15/h3-6,8,11-12,15H,1H3,(H,9,10)(H,13,14)/t3-,4-,5+,6+,8?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.069