CAS RN 34017-15-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Probenecido Acil Beta-D-glucuronido >90%, TRC
CAS: 34017-15-7 Fórmula molecular: C19 H27 N O10 S Peso molecular (g/mol): 461.48 Sinónimo: Probenecid Acyl-B-D-Glucuronide Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[4-(dipropilsulfamoil)benzoilo]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-ácido carboxílico SMILES: CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O