Learn More
Probenecido Acil Beta-D-glucuronido >90%, TRC
Código de producto. 30009983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009983 1 mg 1 miligramo
30008072 5 mg 5 miligramos
30006921 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009983 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7550101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34017-15-7
Fórmula molecular C19 H27 N O10 S
Peso molecular (g/mol) 461.48
Sinónimo Probenecid Acyl-B-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[4-(dipropilsulfamoil)benzoilo]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-ácido carboxílico
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Probenecid Acyl beta-D-Glucuronide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27NO10S/c1-3-9-20(10-4-2)31(27,28)12-7-5-11(6-8-12)18(26)30-19-15(23)13(21)14(22)16(29-19)17(24)25/h5-8,13-16,19,21-23H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,24,25)/t13-,14-,15+,16-,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.1356