accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClClCl(?)

CAS RN 33979-03-2

IUPAC Nombre: 2,2',4,4',6,6'-hexachloro-1,1'-biphenyl
Sinónimos: 2,2',4,4',6,6'-hexachloro-1,1'-biphenyl
Peso molecular (g/mol): 360.86
Fórmula molecular: C12H4Cl6
InChi Key: ICOAEPDGFWLUTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC(Cl)=C(C(Cl)=C1)C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados