Learn More
2,2',4,4',6,6'-hexaclorobifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PCB No. 155 |
| CAS | 33979-03-2 |
| Fórmula molecular | C12 H4 Cl6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,1'-Biphenyl, 2,2',4,4',6,6'-hexachloro-, Biphenyl, 2,2',4,4',6,6'-hexachloro- (8CI), 2,2',4,4',6,6'-Hexachloro-1,1'-biphenyl, 2,2',4,4',6,6'-HCB, 2,2',4,4',6,6'-Hexachlorobiphenyl, 2,2',4,4',6,6'-Hexachlorodiphenyl, 2,4,6,2',4',6'-Hexachlorobiphenyl, PCB 155, 2,2',4,4',6,6'-HexaCB |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H4Cl6/c13-5-1-7(15)11(8(16)2-5)12-9(17)3-6(14)4-10(12)18/h1-4H |
| SMILES | Clc1cc(Cl)c(c(Cl)c1)c2c(Cl)cc(Cl)cc2Cl |
| Nombre IUPAC | 1,3,5-tricloro-2-(2,4,6-triclorofenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 360.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.8444 |