accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClCH3H3COH3CH3CHN

CAS RN 33973-59-0

IUPAC Nombre: hydrogen 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one chloride
Sinónimos: triacetone amine
Peso molecular (g/mol): 191.7
Fórmula molecular: C9H18ClNO
InChi Key: ZXNWYMNKYXUZGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados