Learn More
Clorhidrato de 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one hydrochloride |
| CAS | 33973-59-0 |
| Fórmula molecular | C9H17NO . HCl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Piperidinone','2,2,6,6-tetramethyl-','hydrochloride (1:1) (ACI), 4-Piperidinone','2,2,6,6-tetramethyl-','hydrochloride (9CI), 4-Piperidone','2,2,6,6-tetramethyl-','hydrochloride (7CI','8CI), 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxopiperidine hydrochloride, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinone hydrochloride, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone hydrochloride, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidonium chloride, Triacetonamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO.ClH/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8;/h10H,5-6H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)N1 |
| Nombre IUPAC | 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 191.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.1077 |