Learn More
Clorhidrato de 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ona, TRC
Código de producto. 30411543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30411543 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30411543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT302840100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one hydrochloride
CAS 33973-59-0
Fórmula molecular C9H17NO . HCl
Cantidad 100 mg
Sinónimo 4-Piperidinone','2,2,6,6-tetramethyl-','hydrochloride (1:1) (ACI), 4-Piperidinone','2,2,6,6-tetramethyl-','hydrochloride (9CI), 4-Piperidone','2,2,6,6-tetramethyl-','hydrochloride (7CI','8CI), 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxopiperidine hydrochloride, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinone hydrochloride, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone hydrochloride, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidonium chloride, Triacetonamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO.ClH/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8;/h10H,5-6H2,1-4H3;1H
SMILES Cl.CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)N1
Nombre IUPAC 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 191.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.1077
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.