accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOClNH2HCl

CAS RN 33965-47-8

IUPAC Nombre: methyl 2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoate hydrochloride
Sinónimos: methyl 2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoate hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 250.12
Fórmula molecular: C10H13Cl2NO2
InChi Key: GCBCWTWQAFLKJG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.COC(=O)C(N)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)