Learn More
Clorhidrato de éster metílico de 4-cloro-D-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438566 250 mg 250 miligramos
15418566 1 g 1 g
15428566 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15438566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63873.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33965-47-8
Fórmula molecular C10H13Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 250.12
Número MDL MFCD00236920
Clave InChI GCBCWTWQAFLKJG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-chloro-d-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-d-phe 4-cl ome.hcl, 4-chloro-d-phe-ome hcl, unii-k88egn008p, r-methyl 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoate hydrochloride, d-methyl 4-chlorophenylalaninate hydrochloride, d-phenylalanine, 4-chloro-, methyl ester, hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoate hydrochloride, 4-chloro-d-phe-omecl, 4-chloro-d-phe-ome*hcl
PubChem CID 24720899
SMILES Cl.COC(=O)C(N)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-D-phenylalanine methyl ester hydrochloride
Color Blanco
Nombre IUPAC clorhidrato de metil 2-amino-3-(4-clorofenil)propanoato
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo