Learn More
Clorhidrato de éster metílico de 4-cloro-D-fenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-D-phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 33965-47-8 |
| Fórmula molecular | C10ClH13ClNO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | D-3-(p-Chlorophenyl)-alanine Methyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12ClNO2.ClH/c1-14-10(13)9(12)6-7-2-4-8(11)5-3-7;/h2-5,9H,6,12H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@H](N)Cc1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-amino-3-(4-clorofenil)propanoato de metilo; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 250.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.0323 |