CAS RN 33965-42-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(S)-2-acetamido-5-ureidopentanoico Ácido, TRC
CAS: 33965-42-3 Fórmula molecular: C8H15N3O4 Peso molecular (g/mol): 217.22 Sinónimo: Nalpha-Acetyl-L-citrulline,alpha-N-Acetylcitrulline,N2-Acetyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithine,(2S)-2-Acetamido-5-(carbamoylamino)pentanoic Acid Nombre IUPAC: (2S)-2-acetamido-5-ácido (carbamoilamino)pentanoico SMILES: CC(=O)N[C@@H](CCCNC(=O)N)C(=O)O