Learn More
(S)-2-acetamido-5-ureidopentanoico Ácido, TRC
Código de producto. 30135021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135021 100 mg 100 miligramos
30011791 50 mg 50 miligramos
30010983 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA790148100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33965-42-3
Fórmula molecular C8H15N3O4
Peso molecular (g/mol) 217.22
Sinónimo Nalpha-Acetyl-L-citrulline, alpha-N-Acetylcitrulline, N2-Acetyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithine, (2S)-2-Acetamido-5-(carbamoylamino)pentanoic Acid
Nombre IUPAC (2S)-2-acetamido-5-ácido (carbamoilamino)pentanoico
SMILES CC(=O)N[C@@H](CCCNC(=O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Acetamido-5-ureidopentanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15N3O4/c1-5(12)11-6(7(13)14)3-2-4-10-8(9)15/h6H,2-4H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)(H3,9,10,15)/t6-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.1063
Porcentaje de pureza >95%