accessibility menu, dialog, popup

UserName

OO

CAS RN 3393-45-1

IUPAC Nombre: 3,6-dihydro-2H-pyran-2-one
Sinónimos: 3,6-dihydropyran-2-one
Peso molecular (g/mol): 98.1
Fórmula molecular: C5H6O2
InChi Key: VREFDQNWPNDZEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1CC=CCO1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados