Learn More
5,6-Dihidro-2H-piran-2-ona, TRC
Código de producto. 30369510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30369510 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30369510 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49454850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
CAS 3393-45-1
Fórmula molecular C5H6O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro- (8CI, 9CI, ACI), 2-Pentenoic acid, 5-hydroxy-, δ-lactone (6CI, 7CI), 5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one (ACI), 2,3-Dihydropyran-6-one, 5,6-Dihydro-2-pyranone, 5,6-Dihydro-α-pyrone, δ-2-Pentenolide
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1,3H,2,4H2
SMILES O=C1OCCC=C1
Nombre IUPAC 2,3-dihidropiran-6-ona
Peso molecular (g/mol) 98.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0368