Learn More
5,6-Dihidro-2H-piran-2-ona, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041374 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10041374 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10041374 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426640250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
CAS 3393-45-1
Densidad 1.1390g/mL
Punto de ebullición 103.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H6O2
Número MDL MFCD00010439
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.139
Sinónimo 5,6-dihydro-2h-pyran-2-one, 2h-pyran-2-one, 5,6-dihydro, 5,6-dihydropyran-2-one, 5,6-dihydro-pyran-2-one, chembl55078, 5,6-dihydro-2-pyranone, acmc-1ck70, 2-pentenoic acid, 5-hydroxy-, .delta.-lactone, 5,6-dihydro-2h-pyran-2-one, technical grade
Clave InChI VREFDQNWPNDZEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1CC=CCO1
Nombre IUPAC 2,3-dihidropiran-6-ona
Peso molecular (g/mol) 98.10
PubChem CID 520660
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 90%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.