accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2OHNO

CAS RN 339-72-0

IUPAC Nombre: 4-amino-1,2-oxazolidin-3-one
Sinónimos: (+-)-4-amino-3-isoxazolidinone
Peso molecular (g/mol): 102.09
Fórmula molecular: C3H6N2O2
InChi Key: DYDCUQKUCUHJBH-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC1CONC1=O
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)