Learn More
L-Cicloserina, TRC
Código de producto. 30137900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137900 100 mg 100 miligramos
30134190 500 mg 500 miligramos
30007574 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137900 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC988818100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 339-72-0
Fórmula molecular C3H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 102.09
Sinónimo (4S)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (S)-(-)-Cycloserine, (S)-Cycloserine, Cyclo-L-serine, L-4-Amino-3-isoxazolidinone, L-Cycloserine, Levcycloserine, l-4-Amino-3-isoxazolidinone, (S)-4-Amino-3-isoxazolidinone;
Nombre IUPAC (4S)-4-amino-1,2-oxazolidina-3-uno
SMILES O=C1[C@@H](N)CON1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cycloserine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0429