accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH3(R)(S)H3N

CAS RN 3385-21-5

IUPAC Nombre: (1R,3S)-cyclohexane-1,3-bis(aminium)
Sinónimos: (1R,3S)-cyclohexane-1,3-bis(aminium)
Peso molecular (g/mol): 116.21
Fórmula molecular: C6H16N2
InChi Key: GEQHKFFSPGPGLN-OLQVQODUSA-P
SMILES: [NH3+][C@H]1CCC[C@@H]([NH3+])C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados