Learn More
1,3-Diaminociclohexano, + 95 %, mezcla de isómeros cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10684363 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10684363 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
1 options
Código de producto. 10684363 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370240100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 3-Diaminocyclohexane
Nombre de nota Mixture of isomers
CAS 3385-21-5
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (sum of cis and trans) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H14N2
Fórmula lineal C6H10(NH2)2
Índice de refracción 1.49
Número MDL MFCD00059563
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 0.95
Sinónimo 1,3-diaminocyclohexane, 1,3-cyclohexanediamine, cyclohex-1,3-ylenediamine, ccris 6679, 2,4-diaminocyclohexane, acmc-20ap4j, 1,3-diamino-cyclohexane, cyclohexane-1.3-diamine, rac-1,3-cyclohexanediamine, 1r,3s-3-azaniumylcyclohexyl azanium
Clave InChI GEQHKFFSPGPGLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(CC(C1)N)N
Nombre IUPAC ciclohexano-1,3-diamina
Peso molecular (g/mol) 114.19
PubChem CID 18814
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 95+%
Forma física Líquido