accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COClCl

CAS RN 33719-74-3

IUPAC Nombre: 1,3-dichloro-5-methoxybenzene
Sinónimos: 3,5-dichloroanisole
Peso molecular (g/mol): 177.02
Fórmula molecular: C7H6Cl2O
InChi Key: SSNXYMVLSOMJLU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados