Learn More
3,5-dicloroanisol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dichloroanisole |
| CAS | 33719-74-3 |
| Fórmula molecular | C7 H6 Cl2 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Anisole, 3,5-dichloro- (8CI), 1,3-Dichloro-5-methoxybenzene, 3,5-Dichloroanisole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6Cl2O/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(Cl)cc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-dicloro-5-metoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 177.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.9796 |