CAS RN 33629-47-9
IUPAC Nombre:
N-(butan-2-yl)-4-tert-butyl-2,6-dinitroaniline
Sinónimos:
butralin
Peso molecular (g/mol):
295.34
Fórmula molecular:
C14H21N3O4
InChi Key:
SPNQRCTZKIBOAX-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCC(C)NC1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(C)(C)C)[N+]([O-])=O
1
–
3
de
3
resultados
1
Butralina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Butralina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Butralina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.