Learn More
Butralina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309291 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309291 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA09010158AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butralin
CAS 33629-47-9
Nombres de analitos o componentes Butralin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H21 N3 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N3O4/c1-6-9(2)15-13-11(16(18)19)7-10(14(3,4)5)8-12(13)17(20)21/h7-9,15H,6H2,1-5H3
SMILES CCC(C)Nc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])C(C)(C)C)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-butan-2-il-4-terc-butil-2,6-dinitroanilina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 295.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1532 g/mol