CAS RN 33607-60-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido cis-(-)-1,3-dibencilhexahidro-2-oxo-1H-tieno[3,4-d]imidazol-4-valérico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido cis-(-)-1,3-dibencilhexahidro-2-oxo-1H-tieno[3,4-d]imidazol-4-valérico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.