Learn More
Ácido cis-(-)-1,3-dibencilhexahidro-2-oxo-1H-tieno[3,4-d]imidazol-4-valérico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-(-)-1,3-Dibenzylhexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-valeric Acid |
| CAS | 33607-60-2 |
| Fórmula molecular | C24H28N2O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [3aS-(3aalpha,4beta,6aalpha)]-Hexahydro-2-oxo-1,3-bis(phenylmethyl)-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid, (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1,3-bis(phenylmethyl)-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H28N2O3S/c27-22(28)14-8-7-13-21-23-20(17-30-21)25(15-18-9-3-1-4-10-18)24(29)26(23)16-19-11-5-2-6-12-19/h1-6,9-12,20-21,23H,7-8,13-17H2,(H,27,28)/t20-,21-,23-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@H]2[C@@H]1N(Cc3ccccc3)C(=O)N2Cc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-[(3aS,4S,6aR)-1,3-dibencil-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 424.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 424.1821 |