accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNHO

CAS RN 33581-98-5

IUPAC Nombre: (pyrimidin-4-yl)methanol
Sinónimos: pyrimidin-4-ylmethanol
Peso molecular (g/mol): 110.12
Fórmula molecular: C5H6N2O
InChi Key: OEYVFRVNVPKHQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=NC=NC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados